Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
39
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRKAA2(5563)
General description
~63 kDa
Immunogen
péptido que corresponde a los aminoácidos 353-367 (C-DDSAMHIPGLKPHP) de la subunidad catalítica de la proteína cinasa alfa2 activada por AMP (AMPKalpha2) humana
Application
Categoría de investigación
Comunicación molecular
Comunicación molecular
Detección de la AMPK α2 utilizando este anticuerpo anti-AMPK α2 validado para utilizar en WB.
Subcategoría de investigación
Vía de señalización insulina/energía
Vía de señalización insulina/energía
Biochem/physiol Actions
Reconoce la proteína cinasa alfa2 activada por AMP(AMPKα2).
Physical form
Inmunoglobulina purificada en proteína A en glicerol al 30 %, Tris-glicina 0,07 M pH 7,4, NaCl 0,105 mM, azida sódica al 0,035 % como conservante.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Preparation Note
Mantener durante 2 años a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Preparación de hígado de rata
Preparación de hígado de rata
Evaluada habitualmente mediante inmunotransferencia en una preparación de hígado de rata
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1