07-1799
Anti-NCoA-2 Antibody
from rabbit
Sinónimos:
Transcriptional intermediary factor 2, glucocorticoid receptor-interacting protein-1, nuclear receptor coactivator 2, glucocorticoid receptor interacting protein 1, steroid receptor coactivator-2, transcriptional mediators/intermediary factor 2
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
técnicas
ChIP: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NCOA2(10499)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
A representative lot of this antibody was used for chIP. See Monroe, D.G., et al. (2006) J. Biol. Chem. 281(39):28596-28604.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Calidad
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected SRC2 on 10 µg of U2 OS cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
U2 OS cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable