07-1519
Anti-phospho Grb10 (Ser503) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Tumor necrosis factor ligand superfamily member 4, OX40 ligand, OX40L, CD252
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
primate (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), human (immunogen homology)
técnicas
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer503)
Información sobre el gen
human ... GRB10(2887)
mouse ... Grb10(14783)
pig ... Grb10(100188977)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Developmental Signaling
Calidad
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected phospho-Grb10 (Ser503) on 10 µg of mouse embryonic fibroblast cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Mouse embryonic fibroblast cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable