07-1507
Anti-phospho-Mypt1 (Ser507) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Protein phosphatase 1 regulatory subunit 12A, Myosin phosphatase-targeting subunit 1, Myosin phosphatase target subunit 1, Protein phosphatase myosin-binding subunit
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
human (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer507)
Información sobre el gen
human ... PPP1R12A(4659)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Cell Structure
Developmental Signaling
Muscle Physiology
Calidad
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Mypt1 in 10 µg of untreated and PMA-treated NIH/3T3 cell lysates.
Descripción de destino
Uniprot gives a calculated molecular weight of 115 kDa, which can be observed at higher molecular weights due to hyperphosphorylation. Uncharacterized bands appear at ~30 kDa and ~130 kDa in some lysates.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Untreated and PMA-treated NIH/3T3 cell lysates
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable