07-1496
Anti-CaM Kinase II Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Anti-CAMKA, Anti-CaMKIINalpha, Anti-CaMKIIalpha, Anti-MRD53, Anti-MRT63
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse, chicken, bovine, hamster, human, rabbit, rat, guinea pig
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CAMK2A(815)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Calidad
Western Blot Analysis:
1:500 to 1:1,000 dilution of this lot detected CaM Kinase II on 10 μg of HEK293 lysates.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análisis
HEK293 cell lysate
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2