07-1485
Anti-JAK1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Janus Kinase 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat, mouse, human
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... JAK1(3716)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected JAK1 on 10 μg of PC12 lysates.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable