07-1466
Anti-Cdc42 Antibody
from rabbit
Sinónimos:
G25K, GTP-binding Protein
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse, human, rat
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CDC42(998)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
(AKNKQKPITPET-C).
Aplicación
Signaling
MAP Kinases
The molecular weights of Rac1 and Cdc42 are ~21 kDa.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Calidad
Western Blot Analysis: 1:500-1:2000 (0.5-2μg/mL) dilution of rat brain lysate with a previous lot of rabbit anti-Cdc42.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Rat Brain Lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable