Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, ICC, IP, WB
Citations:
267
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SIRT1(23411)
mouse ... Sirt1(93759)
General description
110 kDa; se observan bandas 70 y 50 no caracterizadas en algunos lisados.
Las sirtuinas son una familia de enzimas estrechamente relacionadas nombradas a partir del gen de levadura Sir2 (regulación de información de tipo de apareamiento silencioso 2). Se han encontrado miembros de la familia sirtuina en casi todos los organismos estudiados. Se ha planteado la hipótesis de que las sirtuinas desempeñan un papel clave en la respuesta de un organismo al estrés (como el calor o el hambre) y son responsables de los efectos de prolongación de la vida de la restricción calórica. Las sirtuinas actúan eliminando grupos acetilo de las proteínas en presencia de NAD+; por lo tanto, se clasifican como “desacetilasas dependientes de NAD+”. Las sirtuinas han sido implicadas en la regulación del envejecimiento, la transcripción, la apoptosis y la resistencia al estrés. Se ha demostrado que la Sirt1 (también conocida como Sirtuina 1, Sir2L1 y Sir2a), el homólogo en mamíferos de la Sir2 de levaduras, desacetila y, por ende, desactiva la proteína p53 para regular los procesos celulares.
Immunogen
Epítopo: aminoácidos 1-131
Proteína de fusión etiquetada con GST que corresponde a los aminoácidos 1-131 de la Sir2α de ratón.
Application
Inmunoprecipitación:
se ha demostrado que 5 µl de un lote anterior de este anticuerpo causó inmunoprecipitación de Sirt1 de 1 mg de un extracto de células RIPA 3T3/A31.
Inmunocitoquímica:
se ha informado que este anticuerpo detecta Sirt1 en células 3T3 fijadas con paraformaldehído.
Inmunoprecipitación de la cromatina:
Publicado por Tiberi et al., (2012)
se ha demostrado que 5 µl de un lote anterior de este anticuerpo causó inmunoprecipitación de Sirt1 de 1 mg de un extracto de células RIPA 3T3/A31.
Inmunocitoquímica:
se ha informado que este anticuerpo detecta Sirt1 en células 3T3 fijadas con paraformaldehído.
Inmunoprecipitación de la cromatina:
Publicado por Tiberi et al., (2012)
Se ha publicado el uso del anticuerpo anti-Sirt1(Sir2) (anticuerpo policlonal de conejo) (más de 30 citas) y se ha validado en ICC, IP, WB para detectar Sirt1(Sir2), también conocido como regulador de información de silenciamiento tipo 2, sirtuina 2.
Subcategoría investigación
Histonas
Histonas
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Epigenética y función nuclear
Biochem/physiol Actions
Este anticuerpo reconoce el Sirt1.
Physical form
Cromatografía de inmunoafinidad
IgG1 de conejo purificada en tampón que contiene Tris-Glicina 0,1 M, NaCl 0,15 M, azida sódica al 0,05 % y glicerol al 30 %.
Preparation Note
1 año a -20°C desde la fecha de envío.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C.
Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Nota: la variabilidad en las temperaturas del congelador por debajo de -20°C puede hacer que las disoluciones que contienen glicerol se congelen durante el almacenamiento.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C.
Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Nota: la variabilidad en las temperaturas del congelador por debajo de -20°C puede hacer que las disoluciones que contienen glicerol se congelen durante el almacenamiento.
Analysis Note
Control
Lisado de células de Jurkat, carcinoma de colon humano o carcinoma escamoso pulmonar humano.
Lisado de células de Jurkat, carcinoma de colon humano o carcinoma escamoso pulmonar humano.
Evaluada sistemáticamente mediante inmunotransferencia Western en extracto nuclear 3T3.
Análisis mediante inmunotransferencia Western:
una dilución 1:10001:5000 de este lote detectó la Sirt1 en extractos nucleares 3T3.
Análisis mediante inmunotransferencia Western:
una dilución 1:10001:5000 de este lote detectó la Sirt1 en extractos nucleares 3T3.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Sustituye a: 05-707
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1