07-1225
Anti-PP5 Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
Protein phosphatase T, Serine/Threonine phosphatase, Serine/threonine-protein phosphatase 5, Protein phosphatase 5, catalytic subunit
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse, human
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PPP5C(5536)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Representative images from a previous lot.
Optimal Staining of PP5 Polyclonal Antibody: Human Testis
Signaling
Kinases & Phosphatases
Calidad
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected PP-5 on 10 μg of Jurkat lysates
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análisis
Jurkat Cell Lysate, A549 and MCF-7 cell lysates.
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable