06-1289
Anti-Cyclin T1 Antibody
serum, from sheep
Sinónimos:
CDK9-associated C-type protein, Human immunodeficiency virus-1 expression, cyclin C-related protein, cyclin T1, cyclin T1b, human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) expression (elevated) 1, subunit of positive elongation transcription factor b
About This Item
origen biológico
sheep
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CCNT1(904)
mouse ... Ccnt1(12455)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Calidad
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected Cyclin T1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análisis
HeLa cell lysate
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1