05-938
Anti-ORC6 Antibody, clone 3A4
clone 3A4, Upstate®, from rat
About This Item
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3A4, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
ChIP: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ORC6(23594)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Nota de análisis
Positive Antigen Control: Catalog #12-309, Hela cell nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 μL of extract and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced extract per lane for minigels.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable