Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 μL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 622,00 € |
Acerca de este artículo
622,00 €
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
AW304, monoclonal
species reactivity
vertebrates, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
monomethylation (Lys4)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
Immunogen
Application
Epigenética y función nuclear
Un laboratorio independiente comunicó que el anticuerpo era adecuado para ChIP.
Análisis mediante inmunotransferencia:
un lote anterior detectó histona H3 metilada en proteínas extraídas con ácido de células HeLa. El anticuerpo no detectó la histona H3 recombinante no metilada (nº de ref. 14-494).
Análisis de inhibición peptídica:
2 μM de un péptido histona H3 que contenía monometil-lisina 4, dimetil lisina 4, y trimetil-lisina 4 abolió la detección de la histona H3 por este lote en el análisis de inmunotransferencia de extractos ácidos de HeLa. Se observó cierta reducción de la señal con histonas H3 que contenían dimetil-lisina 9 o 27.
Análisis de especificidad histona-péptido Beadlyte: se incubaron diluciones 1:1 000-1:2 000 de este lote con histonas H3 que contenían diversas modificaciones conjugadas con microesferas Luminex. Se demostró especificidad por la mono, la di y la trimetil-lisina 4.
Histonas
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Para obtener la máxima recuperación del producto, centrifugue el vial antes de retirar el tapón. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Extractos nucleares o ácidos de células HeLa.
Análisis mediante inmunotransferencia: una dilución 1:500 (carril 1) y 1:1000 (carril 2) de este lote detectó histona H3 metilada en extractos nucleares de HeLa.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| antibody form culture supernatant | antibody form culture supernatant | antibody form culture supernatant | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| Gene Information human ... H3C1(8350) | Gene Information human ... H3C1(8350) | Gene Information human ... H3C1(8350) | Gene Information human ... H3C1(8350) |
| clone AW304, monoclonal | clone AW30, monoclonal | clone AW30, monoclonal | clone CMA303, monoclonal |
| species reactivity vertebrates, human | species reactivity chicken, human | species reactivity human, chicken | species reactivity vertebrates, human |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c