04-259
Anti-19S regulator non-ATPase subunit S5a/Rpn10 Antibody, clone S5a-18
clone S5a-18, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
S5a
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S5a-18, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PSMD4(5710)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Protein Trafficking
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable