04-1542
Anti-ETS1 DBD Antibody, clone 1ET 7F2
ascites fluid, clone 1ET 7F2, from mouse
Sinónimos:
Avian erythroblastosis virus E26 (v-ets) oncogene homolog-1, ets protein, v-ets avian erythroblastosis virus E2 oncogene homolog 1, v-ets avian erythroblastosis virus E26 oncogene homolog 1, v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene homolog 1, v-ets eryt
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1ET 7F2, monoclonal
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ETS1(2113)
Descripción general
This family of transcription factors contains 2 main domains; a transactivation domain (TA), and a winged helix-turn-helix DNA-binding domain that recognizes the core consensus DNA sequence GGAA/T of target genes. This DNA-Binding-Domain is highly conserved among ETS family members.
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Calidad
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected ETS1 DBD on 10 µg of HL60 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análisis
HL60 cell lysate
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable