Merck
MAT447398306
Matrix Scientific
(4-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetaldehyde diethyl acetal
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(2,2-diethoxyethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C9H15N3O4/c1-3-15-9(16-4-2)7-11-6-8(5-10-11)12(13)14/h5-6,9H,3-4,7H2,1-2H3
Clave InChI
MTOINZKBNHAPFT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/040244.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/040244.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)