Merck
MAT424017031
Matrix Scientific
4-Ethyl-4'-methoxybenzophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.3
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
51-54
Iupac Name
(4-ethylphenyl)(4-methoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C16H16O2/c1-3-12-4-6-13(7-5-12)16(17)14-8-10-15(18-2)11-9-14/h4-11H,3H2,1-2H3
Clave InChI
SFHFSYOQXXNZCP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/103355.html
Melting Point
51-54
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/103355.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)