MAT364047640
Matrix Scientific
2-(3-Pyridin-4-yl-propyl)-azetidine-2-carboxylic acid amide
About This Item
Iupac Name
2-[3-(4-pyridinyl)propyl]-2-azetidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C12H17N3O/c13-11(16)12(6-9-15-12)5-1-2-10-3-7-14-8-4-10/h3-4,7-8,15H,1-2,5-6,9H2,(H2,13,16)
Clave InChI
IKWIENIHTCEUQC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/067928.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)