Merck
MAT338367566
Matrix Scientific
Ethyl 3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
155.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H13NO2/c1-2-11-8(10)7-6-3-5(6)4-9-7/h5-7,9H,2-4H2,1H3
Clave InChI
QJFZMDWMBRUEMA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/066795.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/066795.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)