Merck
MAT333116583
Matrix Scientific
(1-Cyclohexylpyrrolidin-3-yl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
183.29
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(1-cyclohexyl-3-pyrrolidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C11H21NO/c13-9-10-6-7-12(8-10)11-4-2-1-3-5-11/h10-11,13H,1-9H2
Clave InChI
UQWOCKWHWBXITR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/061403.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/061403.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)