Merck
MAT246516060
Matrix Scientific
Ethyl 4-(3-pyrrolidinyloxy)benzoate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
271.74
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 4-(3-pyrrolidinyloxy)benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17NO3.ClH/c1-2-16-13(15)10-3-5-11(6-4-10)17-12-7-8-14-9-12;/h3-6,12,14H,2,7-9H2,1H3;1H
Clave InChI
OEAFGWMSZRMXJW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/050546.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/050546.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)