Merck
MAT246513583
Matrix Scientific
3-Piperidinylmethyl benzoate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.74
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
piperidin-3-ylmethyl benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17NO2.ClH/c15-13(12-6-2-1-3-7-12)16-10-11-5-4-8-14-9-11;/h1-3,6-7,11,14H,4-5,8-10H2;1H
Clave InChI
OAHVRRMYXNIWGL-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/049361.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/049361.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)