Merck
MAT245152000
Matrix Scientific
4,6-Dicyclopropyl-2-pyridinecarbohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4,6-dicyclopropyl-2-pyridinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C12H15N3O/c13-15-12(16)11-6-9(7-1-2-7)5-10(14-11)8-3-4-8/h5-8H,1-4,13H2,(H,15,16)
Clave InChI
KWBFOLJZQRMWKQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/048821.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/048821.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)