Merck
MAT182086586
Matrix Scientific
5-Methyl-6-morpholinopyridin-3-ylboronic acidhydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
258.51
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-methyl-6-(4-morpholinyl)-3-pyridinylboronic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15BN2O3.ClH/c1-8-6-9(11(14)15)7-12-10(8)13-2-4-16-5-3-13;/h6-7,14-15H,2-5H2,1H3;1H
Clave InChI
IIFFJYFVBBCWCK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/032467.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/032467.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)