Merck
MAT161068961
Matrix Scientific
2-[(3-Methylbenzyl)thio]acetohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.3
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-[(3-methylbenzyl)sulfanyl]acetohydrazide
Inchi Code
1S/C10H14N2OS/c1-8-3-2-4-9(5-8)6-14-7-10(13)12-11/h2-5H,6-7,11H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
NCTMGRVFAJXGTQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/029949.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/029949.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)