Merck
MAT161066965
Matrix Scientific
6,8-Dimethyl-2-(5-methyl-2-furyl)quinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
281.31
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6,8-dimethyl-2-(5-methyl-2-furyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H15NO3/c1-9-6-10(2)16-12(7-9)13(17(19)20)8-14(18-16)15-5-4-11(3)21-15/h4-8H,1-3H3,(H,19,20)
Clave InChI
ALYQOWNALMYHCS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/027953.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/027953.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)