Merck
MAT158503936
Matrix Scientific
4-[3-(Isobutyrylamino)anilino]-4-oxobutanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
278.31
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-[3-(isobutyrylamino)anilino]-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C14H18N2O4/c1-9(2)14(20)16-11-5-3-4-10(8-11)15-12(17)6-7-13(18)19/h3-5,8-9H,6-7H2,1-2H3,(H,15,17)(H,16,20)(H,18,19)
Clave InChI
DHRKXHIGLCVDGD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/025965.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/025965.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)