Merck
MAT113930587
Matrix Scientific
Phenethyl 2-(3-oxo-2-piperazinyl)acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
262.31
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-phenylethyl (3-oxo-2-piperazinyl)acetate
Inchi Code
1S/C14H18N2O3/c17-13(10-12-14(18)16-8-7-15-12)19-9-6-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12,15H,6-10H2,(H,16,18)
Clave InChI
NLBYZPUORCPDFM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023921.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023921.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)