MAT113930057
Matrix Scientific
N-[4-(Hydrazinocarbonyl)phenyl]propanamide
About This Item
Iupac Name
N-[4-(hydrazinocarbonyl)phenyl]propanamide
Inchi Code
1S/C10H13N3O2/c1-2-9(14)12-8-5-3-7(4-6-8)10(15)13-11/h3-6H,2,11H2,1H3,(H,12,14)(H,13,15)
Clave InChI
XWUCHDVMSRWTCX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023945.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023945.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)