Merck
MAT113928255
Matrix Scientific
N,N-Diallyl-4-aminobenzenesulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
252.34
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N,N-diallyl-4-aminobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H16N2O2S/c1-3-9-14(10-4-2)17(15,16)12-7-5-11(13)6-8-12/h3-8H,1-2,9-10,13H2
Clave InChI
AXARZLMYPYOPDX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023881.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023881.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)