Merck
MAT100860028
Matrix Scientific
(4-Methoxy-benzyl)-(1,2,5-trimethyl-piperidin-4-yl)-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
298.86
Número MDL:
Iupac Name
N-(4-methoxybenzyl)-1,2,5-trimethyl-4-piperidinamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C16H26N2O.ClH/c1-12-11-18(3)13(2)9-16(12)17-10-14-5-7-15(19-4)8-6-14;/h5-8,12-13,16-17H,9-11H2,1-4H3;1H
Clave InChI
KMLMRZXMWBVJEZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/020630.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/020630.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)