Merck
MAT089756892
Matrix Scientific
1-(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-6-yl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
257.29
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C15H15NO3/c1-10-7-12(9-17)11(2)16(10)13-3-4-14-15(8-13)19-6-5-18-14/h3-4,7-9H,5-6H2,1-2H3
Clave InChI
MGVJGSGMITZAIX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/019708.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/019708.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)