Merck
MAT089756596
Matrix Scientific
2-Difluoromethoxy-3-methoxy-benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(difluoromethoxy)-3-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8F2O3/c1-13-7-4-2-3-6(5-12)8(7)14-9(10)11/h2-5,9H,1H3
Clave InChI
DDAGGCKTGNIEIG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/019411.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/019411.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)