Merck
MAT089756421
Matrix Scientific
5-Methyl-3-m-tolyl-isoxazole-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.22
Número MDL:
Iupac Name
5-methyl-3-(3-methylphenyl)-4-isoxazolecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO3/c1-7-4-3-5-9(6-7)11-10(12(14)15)8(2)16-13-11/h3-6H,1-2H3,(H,14,15)
Clave InChI
KLTCERZNJJUIMB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/019247.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/019247.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)