Merck
MAT089756174
Matrix Scientific
4-Methoxy-3-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.28
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-methoxy-3-(1-pyrrolidinylmethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H17NO2/c1-16-13-5-4-11(10-15)8-12(13)9-14-6-2-3-7-14/h4-5,8,10H,2-3,6-7,9H2,1H3
Clave InChI
OYSJRUKZNDBZIZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/018998.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/018998.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)