MAT089755991
Matrix Scientific
8-Fluoro-4-furan-2-yl-2,3,3a,4,5,9b-hexahydro-furo[3,2-c]quinoline
About This Item
Iupac Name
8-fluoro-4-(2-furyl)-2,3,3a,4,5,9b-hexahydrofuro[3,2-c]quinoline
Inchi Code
1S/C15H14FNO2/c16-9-3-4-12-11(8-9)15-10(5-7-19-15)14(17-12)13-2-1-6-18-13/h1-4,6,8,10,14-15,17H,5,7H2
Clave InChI
BGXDUIOHIMCBER-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/018811.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)