Merck
MAT047030691
Matrix Scientific
Benzyl trifluoromethyl sulfide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
192.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
bp
76-77/30 Torr
Iupac Name
{[(trifluoromethyl)sulfanyl]methyl}benzene
Inchi Code
1S/C8H7F3S/c9-8(10,11)12-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Clave InChI
OUYBCTGEJCWZHL-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/012512.html
Boiling point
76-77/30 Torr
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/012512.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)