Merck
MAT047025068
Matrix Scientific
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
260.25
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
284-286
Iupac Name
4-(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H12N2O4/c1-18-10-7-11(19-2)15-12(14-10)8-3-5-9(6-4-8)13(16)17/h3-7H,1-2H3,(H,16,17)
Clave InChI
ARKCVXXCSBFGDT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/006883.html
Melting Point
284-286
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/006883.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)