MAT047025045
Matrix Scientific
2-(4-Chloro-2-nitrophenyl)malondialdehyde
About This Item
mp
140-143
Iupac Name
2-(4-chloro-2-nitrophenyl)malonaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6ClNO4/c10-7-1-2-8(6(4-12)5-13)9(3-7)11(14)15/h1-6H
Clave InChI
NYLPVNGQGLWFEA-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.matrixscientific.com/006863.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)