Merck
MAT047024399
Matrix Scientific
3-(4-Fluorophenoxy)benzyl bromide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
281.12
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
bp
160/2mm
Iupac Name
3-(bromomethyl)phenyl 4-fluorophenyl ether
Inchi Code
1S/C13H10BrFO/c14-9-10-2-1-3-13(8-10)16-12-6-4-11(15)5-7-12/h1-8H,9H2
Clave InChI
JGFSTQUUDSBQCO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/006064.html
Boiling point
160/2mm
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/006064.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)