Merck
MANH93ED5CB5
Manchester Organics
Methyl oxirane-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
102.09
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 2-oxiranecarboxylate
Inchi Code
1S/C4H6O3/c1-6-4(5)3-2-7-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
YKNYRRVISWJDSR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/S64048
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)