MAN509871545
Manchester Organics
Tetrahydrofuran-3-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
tetrahydro-3-furancarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H7NO/c6-3-5-1-2-7-4-5/h5H,1-2,4H2
Clave InChI
OANDNNNKGULGJK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)