MAN412119572
Manchester Organics
Ethyl 2-ethyl-4,4,4-trifluoro-3-oxo-butanoate
About This Item
Iupac Name
ethyl 2-ethyl-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C8H11F3O3/c1-3-5(7(13)14-4-2)6(12)8(9,10)11/h5H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
RRFFKINDACKLJY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/W41742
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)