Merck
MAN372906539
Manchester Organics
2,5-Diaminothiophene-3,4-dicarbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
164.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,5-diamino-3,4-thiophenedicarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H4N4S/c7-1-3-4(2-8)6(10)11-5(3)9/h9-10H2
Clave InChI
TXCXJWUMYTXWMR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/A31097
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)