Merck
MAN372905805
Manchester Organics
Methyl pentafluoropropionylacetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
220.1
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 4,4,5,5,5-pentafluoro-3-oxopentanoate
Inchi Code
1S/C6H5F5O3/c1-14-4(13)2-3(12)5(7,8)6(9,10)11/h2H2,1H3
Clave InChI
FGGMNRZYEBHEIR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/T26938
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)