Merck
MAN372905206
Manchester Organics
10-Undecenyltrichlorosilane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
287.73
Número MDL:
Iupac Name
trichloro(10-undecenyl)silane
Inchi Code
1S/C11H21Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(12,13)14/h2H,1,3-11H2
Clave InChI
KFFLNZJAHAUGLE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/L26103
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)