MAN238929565
Manchester Organics
2-Bromo-3,5,6-trifluoropyridine
About This Item
Iupac Name
2-bromo-3,5,6-trifluoropyridine
Inchi Code
1S/C5HBrF3N/c6-4-2(7)1-3(8)5(9)10-4/h1H
Clave InChI
GTOTXPOTRNIDLC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)