Merck
MAN182109499
Manchester Organics
3-Acrylamido-3-methylbutyric acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
171.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(acryloylamino)-3-methylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C8H13NO3/c1-4-6(10)9-8(2,3)5-7(11)12/h4H,1,5H2,2-3H3,(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
XOQMWEWYWXJOAN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/W18279
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)