Merck
MAN182107884
Manchester Organics
Phenylamino-pyridin-2-yl-acetonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.25
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
anilino(2-pyridinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C13H11N3/c14-10-13(12-8-4-5-9-15-12)16-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,13,16H
Clave InChI
UCPRBCNEOGYFEY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/Y16245
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)