LIFH97ED0190
Life Chemicals Inc.
2-(pyridin-4-yloxy)aniline
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: F8881-1138-250MG
123,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: F8881-1138-250MG
123,50 €
Iupac Name
2-(4-pyridinyloxy)aniline
Inchi Code
1S/C11H10N2O/c12-10-3-1-2-4-11(10)14-9-5-7-13-8-6-9/h1-8H,12H2
Clave InChI
NIRPDVZBDYXCSS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)