LIFH5F6BEB31
Life Chemicals Inc.
N,N,4-trimethyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxamide
About This Item
Iupac Name
N,N,4-trimethyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C6H9N3OS/c1-4-5(11-8-7-4)6(10)9(2)3/h1-3H3
Clave InChI
ZNADJCXSRLQLRF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)